Learn More
Pufferlösung, pH 1
Artikelnummer. 10531373
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10531373 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10531373 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL03.0203.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Für Messung und Beibehaltung des pH-Wertes in hochgradig sauren Proben Pufferlösung, pH 1.00, Chem-Lab ist eine Mischung aus Kaliumchlorid und Salzsäure mit einem pH-Wert von 1.00 bei 20°C. Die Lösung ist rückführbar auf Standardreferenzmaterialien (SRM) von NIST.
pH-Wert ±0.02 bei vorgegebener Temperatur:
  • pH-Wert 0.94 bei 0°C
  • pH-Wert 0.99 bei 10°C
  • pH-Wert 1.00 bei 20°C
  • pH-Wert 1.00 bei 25°C
  • pH-Wert 1.00 bei 30°C
  • pH-Wert 1.01 bei 40°C
  • pH-Wert 1.01 bei 50°C
  • pH-Wert 1.01 bei 60°C
  • pH-Wert 1.01 bei 70°C
  • pH-Wert 1.02 bei 80°C
  • pH-Wert 1.02 bei 90°C
Spezifikation
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Schmelzpunkt 0 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.01 g/ml
pH pH 1
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Lösungstyp Puffer
Zusammensetzung KCl-HCl
Geruch Geruchsneutral
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich