Learn More
Pufferlösung pH-Wert 10.00, gefärbt (rot), NIST, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
10 l
20 l
Verpackung:
EP
PE
Beschreibung
pH-Wert = 10.24 bei 0 °C
pH-Wert = 10.10 bei 10 °C
pH-Wert = 10.00 bei 20 °C
pH-Wert = 9.95 bei 25 °C
pH-Wert = 9.90 bei 30 °C
pH-Wert = 9.82 bei 40 °C
pH-Wert = 9.75 bei 50 °C
pH-Wert = 9.68 bei 60 °C
pH-Wert = 9.62 bei 70 °C
pH-Wert = 9.55 bei 80 °C
pH-Wert = 9.49 bei 90 °C
pH-Wert = 10.10 bei 10 °C
pH-Wert = 10.00 bei 20 °C
pH-Wert = 9.95 bei 25 °C
pH-Wert = 9.90 bei 30 °C
pH-Wert = 9.82 bei 40 °C
pH-Wert = 9.75 bei 50 °C
pH-Wert = 9.68 bei 60 °C
pH-Wert = 9.62 bei 70 °C
pH-Wert = 9.55 bei 80 °C
pH-Wert = 9.49 bei 90 °C
Spezifikation
Farbe | Blau |
Dichte | 1.01 g/ml |
pH | 10.00 (bei 20 °C) |
Menge | 10 l |
Verpackung | PE |
Rückführbarkeit auf NIST | NIST-konform. |