Learn More
Pufferlösung pH-Wert 10.00, gefärbt (rot), NIST, Chem-Lab
Catalog Number 11923083
Click to view available options
Menge:
10 l
20 l
Verpackung:
EP
PE
H3BO3-KCl-NaOH
H3BO3-KCl-NaOH
Zur Verwendung im Labor, für pH-Wert-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST
pH-Wert = 10.24 bei 0 °C
pH-Wert = 10.10 bei 10 °C
pH-Wert = 10.00 bei 20 °C
pH-Wert = 9.95 bei 25 °C
pH-Wert = 9.90 bei 30 °C
pH-Wert = 9.82 bei 40 °C
pH-Wert = 9.75 bei 50 °C
pH-Wert = 9.68 bei 60 °C
pH-Wert = 9.62 bei 70 °C
pH-Wert = 9.55 bei 80 °C
pH-Wert = 9.49 bei 90 °C
Farbe Blau
Dichte 1.01 g/ml
pH 10.00 (bei 20 °C)
Menge 10 l
Verpackung PE
Rückführbarkeit auf NIST NIST-konform.