missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösung, pH 10
Click to view available options
Menge:
250 ml
6 x 250 ml
1000 ml
Verpackung:
1 Packungen
1 Pk.
6 Packungen
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Kalibrierlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat. Zertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer. NIST/DIN-Puffer direkt, technische Puffer indirekt rückführbar. DKD-Puffer mir DKD-Zertifikat.
pH bei 25°C: 10.00
Typ: technisch
Menge: 6 x 250mL
pH bei 25°C: 10.00
Typ: technisch
Menge: 6 x 250mL
Spezifikation
Farbe | Colorless |
pH | 10 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 1000 ml |
Lösungstyp | pH Buffer |
Geruch | None |
Verpackung | 1 Pk. |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'