Learn More
Buffer Solution, pH 10, Mettler Toledo™
Catalog Number 10518861
Click to view available options
Quantity: 6 x 250mL
Farbe Yellow
pH 10
Physikalische Form Liquid
Menge 250 mL
Lösungstyp pH Buffer
Zusammensetzung Kaliumhexacyanoferrat(II), Kaliumhexacyanoferrat(III), 0.01 to 0.1% Sodium hydroxide; caustic soda
Geruch None
Verpackung 6 Pk.