Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 13.00 (+/-0.01 bei 25 °C), farblos, Specpure™, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046307.K2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C), No Color, Specpure™, NIST Traceable is used as a means of keeping the pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C) | |
1 L | |
MFCD03458582 | |
Miscible with water |
NIST Traceable | |
Farblos | |
Specpure™ | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer solution, pH 13.00
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
RUO – Research Use Only