Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösung, pH 4.01
Der vom DKD (Deutscher Kalibrierdienst) zertifizierte Puffer ist das perfekte Produkt für regulierte Bereiche.
53.30 € - 72.80 €
Spezifikation
Lösungstyp | pH-Pufferlösung |
---|---|
Aussehen | Hellrot |
Physikalische Form | Liquid |
Geruch | Ohne |
Verpackung | 1000 ml |
pH | 4.01 |
Menge | 1000 ml |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10443131
|
Mettler Toledo™
51340228 |
1000 ml |
53.30 €
1000 Milliliter |
Auf Lager, versandfertig: 6 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10711765
|
Mettler Toledo™
51350042 |
250mL |
72.80 €
1500 Milliliter Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab 28-04-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
pH-Pufferlösung | |
Liquid | |
1000 ml | |
1000 ml |
Hellrot | |
Ohne | |
4.01 |