Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.00, NIST, Chem-Lab
Zur Verwendung im Labor, für pH-Wert-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST
164.00 € - 374.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11919292
|
Chem Lab
CL03.0216.9010 |
10 l | PE |
164.00 €
10 Liter |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11929292
|
Chem Lab
CL03.0216.9520 |
20 l | EP |
292.00 €
20 Liter |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11939292
|
Chem Lab
CL03.0216.9025 |
25 l | PE |
374.00 €
25 Liter |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
pH-Wert = 7.13 bei 0 °CpH-Wert = 7.05 bei 10 °C
pH-Wert = 7.00 bei 20 °C
pH-Wert = 6.99 bei 25 °C
pH-Wert = 6.98 bei 30 °C
pH-Wert = 6.97 bei 40 °C
pH-Wert = 6.96 bei 50 °C
pH-Wert = 6.96 bei 60 °C
pH-Wert = 6.97 bei 70 °C
pH-Wert = 6.98 bei 80 °C
pH-Wert = 7.00 bei 90 °C