missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösung pH-Wert 8.8, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Spezifikation
pH | 8.8 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1000 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | Tris-Chlorhydrat (1.5M) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane 1.5M Buffer solution - pH 8.8. European Pharmacopoeia Ref: 4009900.
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'