Learn More
Alfa Aesar™ Pufferlösung, pH-Wert 9.00 (+/-0.01 bei 25 °C), farblos, Specpure™, NIST-konform
Marke:  Alfa Aesar™ 042421.K2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324588
  • 35.16 € / 1 Liter
Verfügbar ab
25-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Buffer solution, pH 9.00 (±0.01 at 25°C)
MFCD00147253
Flüssig
Nicht ausgewiesen
NIST Traceable
Miscible with water.
Specpure™
1L
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation