missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösung, pH 9.2
Click to view available options
Menge:
6 x 250 ml
Verpackung:
6 x 250 ml
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 9.2 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 6 x 250 ml |
Lösungstyp | pH-Pufferlösung |
Geruch | Ohne |
Verpackung | 6 x 250 ml |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'