Learn More
Pufferlösung pH9.2 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical J/2870/15
33.52 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7732-18-5 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Pufferlösung pH-Wert 9,2 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Wert-Messungen
Spezifikation
Farblos | |
Flüssig | |
163147 |
9.2 | |
1 L | |
HDPE-Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.