Learn More
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10187702
Change view
Click to view available options
Menge:
5 kg
500 g
Jeweils
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10187702 5 kg 5 Kilogramm
10301103 500 g 500 Gramm
15892337 Jeweils 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187702 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM1049T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with this non-selective medium while adhering to ISO 11133:2014
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species using Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated). Buffered Peptone Water is a non-selective pre-enrichment medium and is tested in accordance with ISO 65791 and ISO 11133:20142. It also provides conditions for resuscitation of cells that have been injured by processes of food preservation.
  • Vor der Isolierung von Salmonella-Spezies Lebensmittelproben voranreichern
  • Ermöglicht eine hohe Wiederbelebung sublethylisch verletzter Zellen mit Medium
    • Niedrige Zahlen und/oder sublethylisch verletzte Salmonella spp.-Zellen, die in der Testnahrungsmittelprobe sein können
  • Unterstützt hohe Wachstums- und Recovery-Raten, reich an Nährstoffen
  • Verhindert bakterielle Schäden durch Veränderungen des pH-Werts des Mediums
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 6579:2002
Form Pulver
Produkttyp Gepuffertes Peptonwasser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht Zellen die Reparatur und Vermehrung, bevor sie in eine selektive Kultur eingeführt werden. Dadurch werden die Chancen für die Gewinnung von Salmonella-Spezies aus der Probe verbessert.
Menge 5 kg