Learn More
Gepuffertes Peptonwasser, gebrauchsfertig im Beutel
Artikelnummer. 10401703
Artikelnummer. 10401703
Marke: Thermo Scientific Oxoid BM0104T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung selektiver Anreicherungsmedien zur Isolierung von Salmonella-Spezies aus Lebensmittelproben mit diesem Medium in gebrauchsfertigen Beuteln.
Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung selektiver Anreicherungsmedien zur Isolierung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ gebrauchsfertigen Beutel mit gepuffertem Peptonwasser. Das autoklavierte Medium wird in einem gebrauchsfertigen Beutel geliefert, der für Ihren Arbeitsablauf geeignet ist. Das Nährmedium kann je nach Bedarf durch den Ablaufschlauch dispensiert werden.
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem einfach zu verwendenden, gebrauchsfertigen Beutel mit gepuffertem Peptonwasser. Jederzeit betriebsbereit: Die Beutel können hervorragend in Arbeitsabläufe im Labor und in automatische Geräte, wie etwa Dilutoren, integriert werden und erfordern keine weiteren Zusätze. 
  • Kostengünstig: Kein Abwiegen von Medien und keine Sterilisation erforderlich, sodass der Aufwand für die Medienzubereitung sinkt und Ressourcen und Geräte frei werden.
  • Anwenderfreundlich: Mit minimalem Training zu verteilen
  • Sicher: Die Handhabung von Glasartikeln und ein Abwiegen der Kulturmedien entfallen und es werden keine zusätzlichen Reagenzien benötigt. Leere Beutel werden im normalen Laborabfall entsorgt
Für zusätzlichen Komfort empfehlen wir die Verteilung des gebrauchsfertigen Beutels mit Anreicherungsmedien mit dem Thermo Scientific automatischen Dilutor (DB4150A).
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Strohfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung Gepuffertes Peptonwasser, gebrauchsfertig im Beutel
Format 3 l-Beutel mit Anschlüssen in einem Karton
Produkttyp Voranreicherungsmedium
Füllgewicht 3020 ml ± 20 ml
Menge 4 Stück/Packung