Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ Plasmid-Kits
Beschreibung
Zur Verwendung mit den folgenden NucleoSpin™ Plasmid DNA-Aufreinigungskits:
- NucleoSpin™ Plasmid (mit/ohne Deckel)
- NucleoSpin™ Plasmid QuickPure
- NucleoSpin™ Plasmid EasyPure
- NucleoSpin™ 8/96 Plasmid (vollständiges/Kern-Kit)
- NucleoSpin™ Plasmid, Transfektionsgrad
- NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfektionsgrad (vollständiges/Kern-Kit)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lysepuffer A2 |
| CAS | 1310-73-2d |
| Farbe | Farblos |
| Beschreibung | Ohne Lysekontrolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung hochreiner Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ Plasmid-Kits |
| pH | > 12 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 3000 mL |
| Zusammensetzung | Natriumhydroxidlösung, verdünnt; Dodecylsulfat, Natriumsalz; Wasser |
| Mehr anzeigen |