missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buforminhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30332493
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332493 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30332493 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68952025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Buformin Hydrochloride
CAS 1190-53-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H15 N5 . Cl H
Menge 25 mg
Synonym Biguanide, 1-butyl-, monohydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-butyl-, monohydrochloride, 1-Butylbiguanide hydrochloride, 1-Butylbiguanide, monohydrochloride, 1-Butyldiguanide hydrochloride, Andere, Biforon, Bigunal, Bufonamin, Buformin hydrochloride, Bulbonin, Diabrin, Dibetos, Glibutide, Gliporal, Glybutide, Insulamin, Krebon, N-Butylbiguanide hydrochloride, N1-Butyl-biguanide hydrochloride, N1-n-Butylbiguanide hydrochloride, Panformin, Sindiatil, Tidemol, Ziavetine
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N5.ClH/c1-2-3-4-10-6(9)11-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H6,7,8,9,10,11);1H
SMILES Cl.CCCCNC(=N)NC(=N)N
IUPAC-Name 1-Butyl-3-carbamimidoylguanidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 193.68
Formelmasse 193.1094
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.