missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buforminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Buformin Hydrochloride |
| CAS | 1190-53-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C6 H15 N5 . Cl H |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Biguanide, 1-butyl-, monohydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-butyl-, monohydrochloride, 1-Butylbiguanide hydrochloride, 1-Butylbiguanide, monohydrochloride, 1-Butyldiguanide hydrochloride, Andere, Biforon, Bigunal, Bufonamin, Buformin hydrochloride, Bulbonin, Diabrin, Dibetos, Glibutide, Gliporal, Glybutide, Insulamin, Krebon, N-Butylbiguanide hydrochloride, N1-Butyl-biguanide hydrochloride, N1-n-Butylbiguanide hydrochloride, Panformin, Sindiatil, Tidemol, Ziavetine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15N5.ClH/c1-2-3-4-10-6(9)11-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H6,7,8,9,10,11);1H |
| SMILES | Cl.CCCCNC(=N)NC(=N)N |
| IUPAC-Name | 1-Butyl-3-carbamimidoylguanidin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.68 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?