Learn More
(+)-Bulbocapninhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bulbocapnine Hydrochloride |
| CAS | 632-47-3 |
| Summenformel | C19 H19 N O4 . H Cl |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (+)-Bulbocapnine hydrochloride, (S)-Bulbocapnine hydrochloride, 2-(Methylenedioxy)-6aα-aporphin-11-ol hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H19NO4.ClH/c1-20-6-5-11-8-14-19(24-9-23-14)17-15(11)12(20)7-10-3-4-13(22-2)18(21)16(10)17;/h3-4,8,12,21H,5-7,9H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(c34)c2c1O |
| IUPAC-Name | (12S)-17-Methoxy-11-methyl-3,5-dioxa-11-azapentacyclo[10.7.1.02,6.08,20.014,19]icosa-1(20),2(6),7,14(19),15,17-hexaen-18-ol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 361.819 |
| Formelmasse | 361.108 |