Learn More
Cole-Parmer™ Schottverschraubung mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
54.90 € - 82.95 €
Spezifikation
Produkttyp Schottverschraubung mit Überwurfmutter
Autoklavierbar Ja
Material Edelstahl
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11730429
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31406-18
1/4 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11845443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31406-12
1/8 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11875443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31406-14
3/8 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11885443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31406-15
1/2 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
  • Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
  • Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
  • Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
  • Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Schottverschraubung mit Überwurfmutter
Edelstahl
-40 °C
220 psi
93 °C
Ja
-40 °F
Autoklav, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma
200 °F