Learn More
Bumetanid-d5-Butylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bumetanide-d5 Butyl Ester |
| CAS | 1216685-32-3 |
| Summenformel | C21H23D5N2O5S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic Acid-d5 Butyl Ester, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid-d5 Butyl Ester |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2c(NCCCC)cc(cc2S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC)c([2H])c1[2H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 425.55 |
| Formelmasse | 425.2033 |