Learn More
Thermo Scientific™ BupH™ Tris-Glycine-SDS Buffer Packs
Dieses Trockenmischpulver in Beuteln eignet sich zur Herstellung von 500 ml SDS-PAGE-Laufpuffer (Protein-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese) mit Standardqualität (pH 8.3).
Marke:  Thermo Scientific™ 28378
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2247 Chem class : 3 Pack group : III
Artikelnummer. 10341604
  • 177.00 € / 40 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 29-07-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ BupH Tris-Glycin-SDS-Pufferpackungen sind Beutel mit Trockenpulver, die jeweils zur Herstellung von 500 ml des Standard-(pH 8.3)-Laufpuffers für die SDS-PAGE (Protein-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) ausreichen.
Die BupH Trockenpackungen mit Tris-Glycin-SDS-Puffer sind einfach zu verwenden. Leeren Sie einfach den Inhalt einer Folienverpackung in einen Becher, fügen Reinstwasser hinzu und rühren Sie, um ihn aufzulösen. Die Packungen eliminieren Wiegezeiten und mühsame pH-Einstellungen. Bei Auflösung in 500 ml Wasser bildet jede Packung 25 mM Tris, 192 mM Glycin, 0.1 SDS, pH 8.3.
Leistungsmerkmale:
  • Tris-Glycin-SDS-Pufferaufgelöst in 500 ml Wasser, bildet jede Packung 25 mM Tris, 192 mM Glycin, 0.1 SDS, pH 8.3
  • Praktisch—lösen Sie den Inhalt einer Hülle in Wasser auf, und der Puffer ist gebrauchsfertig
  • Sparen Sie Zeit und Aufwand—kein Wiegen, keine pH-Einstellung, keine Notwendigkeit einzelne Komponenten zu lagern und keine Notwendigkeit große Mengen von Stammlösungen vor dem täglichen Bedarf herzustellen und zu lagern
  • Lange Haltbarkeit—Zwischenlagerung und Lagerung von Trockenpackungen beseitigt Bedenken hinsichtlich der langfristigen Stabilität von Stammlösungen
  • Eliminieren Sie Variablen: Unsere Qualitätskontrolle gewährleistet, dass jede Packung denselben, konsistenten Puffer liefert
Empfohlen für:
  • Laufpuffer für Tris-Glycin-Gelelektrophorese
Spezifikation
Spezifikation
Tris-Glycin-SDS-Pufferpaket
BupH™
Novex™ Tris-Glycin-Gele, Tris-Glycin-Gele, Precise™ Tris-Glycin-Gele
Trockenmischung
40/Packung
Tris-Glycine Gel