Learn More
OHAUS™ Bürettenhalter-Kit
Artikelnummer. 15752279 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
15752279 Edelstahl 1 Stück
15772359 Vernickelt 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15752279
Marke: OHAUS™ 30392231
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Bürettenhalter-Kit zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Steckverbinder
  • Erhältlich in hochwertigem Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit und Langlebigkeit.
  • Vernickelte Zinkklemmen bieten hohe Zugfestigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Bürettenhalter-Kit
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 ml-Büretten
Beschreibung Klammer, Spezialausführung, Bürettensatz, CLS-BTSETS
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Höhe (metrisch) 25 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,00 in.
Länge (angloamerikanisch) 7,00 in.
Länge (metrisch) 178 mm
Länge (metrisch) Arm 578 mm
Größe Micro – 100 ml-Büretten
Breite (angloamerikanisch) 13,00 in.
Breite (metrisch) 330 mm