Learn More
Lenz Laborglasintrumente Bürretenabsperrhahn, lateral, mit Stopfen aus PTFE
Beschreibung
- Facettierte Spitze
- Absperrhahn:NS 12,5
- Bohrung:1,5 mm
- Normschliffstopfen aus PTFE
- Schraubgewindehalterung
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Sperrhahn | NS 12,5 |