Learn More
Buerkle™ AccuOne™ Fasspumpe mit Auslaufbogen
Leichter, leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku, ohne Memory-Effekt, mit Auto-Stop-Funktion zum Schutz vor Tiefentladung. Über das Touch Panel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durchflussmenge von 0,4 l/min bis 12 l/min stufenlos und präzise geregelt werden.
Marke: Buerkle™ 5900-1070
718.87 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.10000kg
Benachrichtigungen:
Nicht im EX-Bereich verwenden!
Beschreibung
Die akkubetriebene Fasspumpe AccuOne verfügt über ein einzigartiges neues Hybridsystem mit vollständiger Flexibilität und Unabhängigkeit vom Stromnetz. Ein leistungsstarker, leichter Akku mit Lithium-Ionen-Technologie der nächsten Generation ohne Memory-Effekt und mit Auto-Stopp-Funktion vor Tiefentladung.- Lithium-Ionen-Akku
- Bis zu 1.500 Liter Fördervolumen pro Akkuladung, Ersatzakku erhältlich
- Optional mit Akku oder Netzteil (als Zubehör) erhältlich
- Bestehend aus Pumpenstation, Antrieb, Akku, Ladegerät und festem Winkelstück zum Ablassen
Spezifikation
Einzigartiges Hybrid-Stromversorgungssystem, wiederaufladbarer Akku und Netzteil sind austauschbar | |
70 cm | |
Polypropylen | |
Eintauchtiefe 70 cm | |
Verbindungsstück, Entladungsrührchen, Winkelstück mit fester Entladung, Pumpenstation |
Zylinderpumpe | |
Chemische Beständigkeit | |
CE-zertifiziert | |
600 l/Akkuladung |