Learn More
Butamiratcitrat Mikromol™
Beschreibung
Butamiratcitrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butamirate Citrate |
| CAS | 18109-81-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Butamirate Citrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H29 N O3 . C6 H8 O7 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Butyric acid, 2-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, citrate (1:1) (8CI), Ethanol, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]-, 2-phenylbutyrate (ester), citrate (1:1) (8CI), 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl-2-phenylbutyrate citrate (1:1), Abbott 36581, Acodeen, Butamirate citrate, Cough Cut, HH 197, Panatus, Sincodeen, Sincodin, Sincodix, Sinecod, Sinecond, Oxeladin impurity D, 2-(2-diethylaminoethoxy)ethyl 2-phenyl-butyrate dihydrogen citrate, Oxeladin Hydrogen Citrate Impurity D as Citrate, Oxeladin Impurity D as Citrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H29NO3.C6H8O7/c1-4-17(16-10-8-7-9-11-16)18(20)22-15-14-21-13-12-19(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,17H,4-6,12-15H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CCC(C(=O)OCCOCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl-2-phenylbutanoat; 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure |
| Mehr anzeigen |