Learn More
Butamirate Citrate, TRC
Artikelnummer. 30011407
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011407 10 mg 10 Milligramm
30010908 50 mg 50 Milligramm
30010939 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69002510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18109-81-4
Summenformel C18 H29 N O3 . C6 H8 O7
Molekulargewicht (g/mol) 499.55
Synonym Benzeneacetic acid, α-ethyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Butyric acid, 2-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, citrate (1:1) (8CI), Ethanol, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]-, 2-phenylbutyrate (ester), citrate (1:1) (8CI), 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl-2-phenylbutyrate citrate (1:1), Abbott 36581, Acodeen, Butamirate citrate, Cough Cut, HH 197, Panatus, Sincodeen, Sincodin, Sincodix, Sinecod, Sinecond
IUPAC-Name 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 2-phenylbutanoate;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES CCC(C(=O)OCCOCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butamirate Citrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H29NO3.C6H8O7/c1-4-17(16-10-8-7-9-11-16)18(20)22-15-14-21-13-12-19(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,17H,4-6,12-15H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 499.2417
Reinheit (%) >95%