Learn More
Butvar™ B-98, ACROS Organics™
73.80 € - 123.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS 63148-65-2
MDL-Nummer MFCD00084458
Synonym Poly(vinyl butyral) resin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10022184
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
428482500
250g Glasflasche 73.80 €
250 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 7 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10525280
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
428485000
500g Glasflasche 123.80 €
500 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 7 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
63148-65-2
MFCD00084458
Poly(vinyl butyral) resin
Spezifikation
Butvar&asterisk; B-98
Authentic
1.1
Weiß
63148-65-2
Poly(vinyl butyral) resin
Fließfähiges Pulver
1.1000g/mL
Glasflasche
6 to 9cPs (6% in methanol, 20°C)
250g
MFCD00084458
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
18.0 to 20.0% (Hydroxyl content) as PV alcohol, 2.5% max. (Acetate content) as PV acetate