Learn More
Butyl-2-(4-Butoxyphenyl)acetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051652
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051652 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051652 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0179.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Butyl-2-(4-Butoxyphenyl)acetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
CAS 1185726-73-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H24 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Butyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Bufexamac Imp. C (EP), 4-Butoxybenzeneacetic acid butyl ester, Bufexamac Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C16H24O3/c1-3-5-11-18-15-9-7-14(8-10-15)13-16(17)19-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-13H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)Cc1ccc(OCCCC)cc1
IUPAC-Name Butyl-2-(4-butoxyphenyl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 264.36
Menge 100 mg
Formelmasse 264.1725 g/mol