Learn More
Butylacetat, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99.7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Catalog Number p-7111788
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
N-Butylacetat, Essigsäure, Butylester, 1-Butylacetat, Butylethanoat, Essigsäure-Butylester, N-Butyl-Ethanoat, Essigsäure-n-Butylester, Acetat de Butyl, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
Butylacetat
CCCCOC(C)=O
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
N-Butylacetat, Essigsäure, Butylester, 1-Butylacetat, Butylethanoat, Essigsäure-Butylester, N-Butyl-Ethanoat, Essigsäure-n-Butylester, Acetat de Butyl, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
Butylacetat
CCCCOC(C)=O
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99.7 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Butylacetat
Namenshinweis CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99.7 %
Extinktion max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 320 nm, max. 0.02 bei 300 nm, max. 0.04 bei 275 nm, max. 0.20 bei 260 nm
CAS Max. % 100.0000%
Schmelzpunkt -78 °C (Literatur)
Dichte 0.88 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 126.2 °C
Flammpunkt 27 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COO(CH2)3CH3
Menge 1 l
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1741921
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) >99.65%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-butyl acetate