Learn More
Butylchloroformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-79048
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
592-34-7
MFCD00000650
NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
61140
butyl carbonochloridate
CCCCOC(=O)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
592-34-7
MFCD00000650
NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
61140
butyl carbonochloridate
CCCCOC(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Butyl chloroformate
Namenshinweis 98%
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C5H9ClO2
Strukturformel ClCO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Beilstein 03, II, 11
Molekulargewicht (g/mol) 136.575
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid