Learn More
Butyraldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024065
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
123-72-8
C4H8O
72.11
MFCD00007023
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
261
CHEBI:15743
Butanal
CCCC=O
123-72-8
C4H8O
72.11
MFCD00007023
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
261
CHEBI:15743
Butanal
CCCC=O
Butyraldehyde is used as an intermediate in the production of synthetic resins, rubber accelerators, tanning auxiliaries, perfumes, flavors, plasticizers and high molecular weight polymers. It acts as a chemical intermediate to prepare other chemicals such as 2-ethylhexanol, n-butanol, polyvinyl butyral (PVB), n-butyric acid and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butyraldehyd wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von synthetischen Harzen, Kautschukbeschleunigern, Gerbhilfsmitteln, Parfums, Aromen, Weichmachern und Polymeren mit hohem Molekulargewicht verwendet. Dient als chemisches Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien wie 2-Ethylhexanol, n-Butanol, Polyvinylbutyral (PVB), n-Butyrinsäure und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Äther, Ethylacetat, Aceton und Toluol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, starken Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Butyraldehyde
Schmelzpunkt -99°C
Dichte 0.8
Siedepunkt 75°C to 76°C
Flammpunkt −11°C (12°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CH3CH2CH2CHO
Brechungsindex 1.38
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1129
Beilstein 506061
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,1591
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,ethyl acetate,acetone and toluene.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.