Learn More
Buttersäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776520
16.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
156-54-7
C4H7NaO2
110.09
MFCD00002816
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
5222465
CHEBI:64103
[Na+].CCCC([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
156-54-7
C4H7NaO2
110.09
MFCD00002816
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
5222465
CHEBI:64103
[Na+].CCCC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Butyric acid sodium salt
Schmelzpunkt 250,0°bis 253,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CH2CH2COONa
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: unlöslich im Äther
IUPAC-Name sodium butanoate
Formelmasse 110.09
Reinheit (%) 99%
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Amorphes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyric acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.