Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD20
CD20 wird auf Prä-B-Zellen, ruhenden und aktivierten B-Zellen und follikulären dendritischen Zellen exprimiert, jedoch nicht auf Plasmazellen. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD20 wird in niedrigen Konzentrationen auf einer kleinen Untergruppe von normal zirkulierenden T-Lymphozyten beobachtet. Das CD20-Molekül ist an der Regulierung der B-Zellenaktivierung beteiligt.
Marke:  BD 566132
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884769
  • 596.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
Spezifikation
  • Qualitätskontrolltests: Human
  • Tests in der Entwicklung: Rhesus, Javaner, Pavian
100 Tests
Durchflusszytometrie
5 μl
Unverdünnt bei 4 °C lagern
BV480 Maus/Anti-Human-CD20
Gehäuse BV480
931
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid