Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD28
Der monoklonale CD28.2-Antikörper bindet spezifisch an CD28, ein 44kDa-homodimerisches transmembranes Glykoprotein, das auf den meisten reifen T-Zellen, Thymozyten und Plasmazellen vorhanden ist. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD28 ist ein kostimulatorischer Rezeptor, der CD80 und CD86 als Liganden bindet und eine sehr wichtige Rolle bei der Interaktion zwischen T-Zell-B-Zellen spielt.
Marke: BD 566110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
BV480 Maus Anti-Human CD28 | |
Durchflusszytometrie | |
BV480. | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern | |
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |
100 Tests | |
Qualitätskontrolltests: Human | |
5 μl | |
940 |