Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD38
Artikelnummer. 15804829
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15804829 25 Tests 1 Stück
15824779 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15804829 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 566186
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CD38 wird von anderen Zellen exprimiert, darunter Monozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, NK-Zellen, Myeloblasten und Erythroblasten und einige Epithelzellen. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD38-Antigen fungiert als Ektoenzym, das die Synthese und Hydrolyse eines Ca++-Mobilisierungsmittels, der zyklischen ADP-Ribose, katalysiert.
  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon&trade ; BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp BV480 Maus Anti-Human CD38
Menge 25 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität Human (QK-Tests)
Form BV480.
Probenvolumen 5 μl
Inhalt und Lagerung Unverdünnt bei 4 °C lagern
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid