missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C 646, Tocris Bioscience™

Selective p300/CBP inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 420050

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414344

  • 1174.98 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective p300/CREB-binding protein (CBP) inhibitor (Ki = 400 nM). Selective for p300 over six other histone acetyltransferases (HATs). Suppresses histone H3 and H4 acetylation in mouse fibroblast cell lines.

This compound is a mixture of Z:E isomers (∽ 80:20).

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

328968-36-1
445.431
4-4-5-4,5-dimethyl-2-nitrophenyl furan-2-yl methylidene-3-methyl-5-oxopyrazol-1-yl benzoic acid
4-[4-[[5-(4,5-dimethyl-2-nitrophenyl)furan-2-yl]methylidene]-3-methyl-5-oxopyrazol-1-yl]benzoic acid
C24H19N3O6
HEKJYZZSCQBJGB-UHFFFAOYSA-N
2871948
CC1=C(C=C(C(=C1)C2=CC=C(O2)C=C3C(=NN(C3=O)C4=CC=C(C=C4)C(=O)O)C)[N+](=O)[O-])C

Spezifikation

C 646
328968-36-1
4-4-5-4,5-dimethyl-2-nitrophenyl furan-2-yl methylidene-3-methyl-5-oxopyrazol-1-yl benzoic acid
CC1=C(C=C(C(=C1)C2=CC=C(O2)C=C3C(=NN(C3=O)C4=CC=C(C=C4)C(=O)O)C)[N+](=O)[O-])C
445.431
445.42
50mg
C24H19N3O6
HEKJYZZSCQBJGB-UHFFFAOYSA-N
4-[4-[[5-(4,5-dimethyl-2-nitrophenyl)furan-2-yl]methylidene]-3-methyl-5-oxopyrazol-1-yl]benzoic acid
2871948
>98%
Videos