missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C-Desmethyl Atenolol, TRC

Artikelnummer. 30360110
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360110 100 mg 100 Milligramm
30356525 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30360110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD290800100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1797116-92-7
Summenformel C13 H20 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 252.31
Synonym 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. I (EP), 2-{4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}acetamide, Benzeneacetamide, 4-[3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]- (ACI), 4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]benzeneacetamide (ACI)
IUPAC-Name 2-[4-[3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
SMILES CCNCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material C-Desmethyl Atenolol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H20N2O3/c1-2-15-8-11(16)9-18-12-5-3-10(4-6-12)7-13(14)17/h3-6,11,15-16H,2,7-9H2,1H3,(H2,14,17)
Formelmasse 252.1474
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.