Learn More
Tocris Bioscience™ C-DIM 12
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000962
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30000962 50 mg 50 Milligramm
30000862 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30000962 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5821/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nurr1 activator; inhibits NF-κB-dependent gene expression
Nurr1 activator. Inhibits NF-κB and cytokine expression in microglial cells by stabilizing nuclear corepressor proteins, which reduces binding of p65 to inflammatory gene promoters. Neuroprotective in a mouse Parkinson's disease model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 178946-89-9
Summenformel C23H17ClN2
Spécification
Chemischer Name oder Material 3,3'-[(4-Chlorophenyl)methylene]bis[1H-indole]
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formelmasse 356.85
Physikalische Form Solid
Reinheit >98%
Molekulargewicht 356.85
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.