Learn More
Masterflex™ 120M SCHLAUCH CFLEX L/S GR18
Mit diesen Schläuchen gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™. Optimal für Anwendungen in den Bereichen Druck, Saugdruck oder viskose Flüssigkeiten.
Marke:  Masterflex™ 06427-25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11856773
  • 1145.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Beschreibung
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Heißsiegelfähig, schweißbar
  • Kostengünstiges Schlauchmaterial
  • Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
  • Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtundurchlässig, weiß
  • Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
C-Flex
25
3/16 in.
Pumpenschlauch
4,8 mm
Für allgemeine Laboranwendungen, die eine gutes Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer erfordern
1000 ml/min
2,7 bar