Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche
Nutzen Sie diese Silikonschläuche für allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke- und biopharmazeutische Anwendungen. C-Flex Schläuche werden in Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen nach CFR Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt.
Marke: Masterflex™ 06424-12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53000kg
Beschreibung
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
- Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
- Schläuche sind gemäß GMP-Anforderungen hergestellt
- Sterilisieren: Autoklav, Gammabestrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt | |
9.6 mm | |
12.7 mm | |
Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern | |
1/Packung | |
Weiß | |
135 °C |
Ja | |
C-Flex | |
7.62 m | |
–45 bis 135 °C | |
Ja | |
10 psi |