Learn More
Masterflex™ Transferschlauch, C-Flex™ , undurchsichtiges Weiß
Beschreibung
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
- Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
- Schläuche sind gemäß GMP-Anforderungen hergestellt
- Sterilisieren: Autoklav, Gammabestrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Material | C-Flex |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |