Learn More
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 12510688
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
12510688 26 1 Stück
12520688 73 1 Stück
12530688 82 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12510688 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0643426
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ultrahohe Leistungsfähigkeit für UltraPure Anwendungen
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Längste Pumpenbetriebslebensdauer aller C-Flex™ Formulierungen
  • Die Masterflex™ C-Flex™ ULTRA Präzisionspumpenschläuche mit extrem geringer Spallation verfügen über eine glatte Innenfläche, um Rückstände zu reduzieren und die Reinheit der Flüssigkeit zu erhalten.
  • Dieses Schlauchmaterial gewährleistet Flexibilität über einen großen Temperaturbereich.
  • Die C-Flex ULTRA Schläuche sind heißsiegelfähig und schweißbar und eignen sich ideal für Einweg-Baugruppen sowie pharmazeutische und hochreine Anwendungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; RoHS; Phthalat-frei; USP
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material C-Flex
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 26
Flussrate 4000 ml/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
Maximaler Druck 2,7 bar
Vakuumstärke 660 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C