Learn More
Medline Scientific™ Adapter
Um die Kamera an das Mikroskop anzuschließen, stellen Sie sicher, dass die Parfokalität erhalten bleibt, indem Sie den Chip der Kamera in dieselbe Fokalebene wie die Okulare setzen, sodass beim Umschalten zwischen manueller Ansicht oder Bildschirmansicht keine Refokussierung erforderlich ist.
129.00 € - 225.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12413358
|
Medline Scientific™
2757.2050M |
Mikroskope der Serien Magnum und Reflex |
129.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11900299
|
Medline Scientific™
3157.2050M |
Mikroskope der Inverso TC- und Trition II-Serie |
225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12673025
|
Medline Scientific™
7700.2345 |
Mikroskope der Varizoom-Serie |
172.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jeder C-Mount ist spezifisch für die jeweilige Mikroskopserie
- Erhältlich für die Serien Varizoom, Magnum und Reflex sowie Triton II und Inverso TC
Spezifikation
C-Mount-Adapter | |
Je 1 |