missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C10orf113 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA557915

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15795801

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: LQSWPTLARW LRRVSFSLYK PPIQAAPEPD PGNWAKSPRL SLGPEGITKG KHGFKFQGIK EKFNVSKKVL K Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 25%, Rat - 32%.

C10orf113 Polyclonal antibody specifically detects C10orf113 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

C10orf113
Polyclonal
Unconjugated
NEBL
1200007O21Rik; A630080F05Rik; Actin-binding Z-disk protein; BB140644; D830029A09Rik; LASP2; LIM and SH3 protein 2; LIM zinc-binding domain-containing Nebulette; LIM-nebulette; Lnebl; Nebl; Nebulette
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10529
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O76041
NEBL
Recombinant protein corresponding to Human C10orf113
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only