Learn More
C10orf118 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA553195
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15731141
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LRSSTFPESA NEKTYSESPY DTDCTKKFIS KIKSVSASED LLEEIESELL STEFAEHRVP NGMNKGEHAL VLFEKCVQDK YLQQEHIIKK LIKENKKHQE LFVDICSEKD NLREELKKRT ETEK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 73%.
C10orf118 Polyclonal antibody specifically detects C10orf118 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C10orf118
Polyclonal
Unconjugated
CCDC186
1810028B20Rik; A630007B06Rik; AI159700; C10orf118; CCDC186; coiled-coil domain containing 186; coiled-coil domain-containing protein 186; CTCL tumor antigen HD-CL-01/L14-2; CTCL tumor antigen L14-2; FLJ10188; FLJ35301; oocyte-testis gene 1 protein; Otg1; RGD1307158
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55088
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7Z3E2
CCDC186
Recombinant protein corresponding to Human C10orf118