Learn More
C10orf4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558695
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15746571
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LLDREEARNR RFHLIAMDAY QRHTKFVNDY ILYYGGKKED FKRLGENDKT DLDVIRENHR FLWNEEDEMD MTWEKRLAKK YYDKLFKEYC IADLSKYKEN K Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.
C10orf4 Polyclonal antibody specifically detects C10orf4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C10orf4
Polyclonal
Unconjugated
FRA10AC1
5730455O13Rik; AI448293; C10orf4; F26C11.1-like; FRA10A; Fra10ac1; FRA10AC1 homolog (human); fragile site 10q23.3; fragile site, folic acid type, rare, fra(10)(q23.3) or fra(10)(q24.2) candidate 1; PRO2972; Protein FRA10AC1; protein FRA10AC1 homolog; rare folic acid-type fragile site, FRA(10)(q23.3), candidate gene 1; RGD1309482
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
118924
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q70Z53
FRA10AC1
Recombinant protein corresponding to Human C10orf4