Learn More
C10orf46 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26321-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884825
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cell cycle associated protein capable of promoting cell proliferation through the activation of CDK2 at the G1/S phase transition.
Spezifikation
Spezifikation
C10orf46
Polyclonal
Unconjugated
CACUL1
C10orf46, CACUL1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
143384, 78832
-20°C
Liquid
Western Blot
0.46 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86Y37, Q8R0X2
Cacul1
C10orf46 Fusion Protein Ag23694
20 μL
Primary
Mouse, Human