Learn More
Abnova™ C10orf7 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Product Code. 16113032
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 μl
missing translation for 'unitSize'
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
16113032 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 16113032 missing translation for 'mfr' Abnova™ missing translation for 'supplierNo' H00008872T02.100uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Human overexpression lysate
Specifications
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung C10orf7 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC001600
Molekulargewicht Theoretical M.W. 39.1kDa
Plasmid pCMV-C10orf7 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-C10orf7 antibody (Mfr. No. H00008872-D01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL C10orf7 293T Cell Transient Overexpression L
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol