Learn More
C10orf76 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562812
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15730602
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ELPLDADVQT SNLLITFLKY SSIVMQDTKD EHRLHSGKLC LIILTCIAED QYANAFLHDD NMNFRVNLHR MPMRHRKKAA DKNLPCRP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.
C10orf76 Polyclonal antibody specifically detects C10orf76 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C10orf76
Polyclonal
Unconjugated
C10orf76
Armadillo-like helical domain-containing protein 3; ARMH3; C10orf76; chromosome 10 open reading frame 76; UPF0668 protein C10orf76
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79591
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5T2E6
C10orf76
Recombinant protein corresponding to Human C10orf76