Learn More
C10orf88 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559380
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15717241
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PPAPGQDLVI LKRNHNNKDE NPCFLYLRCG PDGGEEIASI GILSSARNME VYLGEEYCGT SRGKNVCTVL D Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 76%, Rat - 80%.
C10orf88 Polyclonal antibody specifically detects C10orf88 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C10orf88
Polyclonal
Unconjugated
C10orf88
C10orf88; chromosome 10 open reading frame 88; uncharacterized protein C10orf88
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
80007
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H8K7
C10orf88
Recombinant protein corresponding to Human C10orf88